Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratoriestik
Artikelnummer. p-8278005 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
40 til 145 mm (topplade)
50 til 270 mm (topplade)
60 til 450 mm (topplade)
Længde (metrisk) base:
110 mm
170 mm
280 mm
Bredde (metrisk) base:
100 mm
160 mm
260 mm
Kapacitet (metrisk):
15 kg
25 kg
35 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11517023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en præcis højdejustering ved at dreje på en knap. Fisherbrand™ Laboratoriedonkrafte er fremstillet af aluminiumslegering med løfteskrue i rustfrit stål.
  • Plastknap betjener sakseløftemekanismen
  • Begge plader kan bruges som bund
  • Fås i en række pladedimensioner
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 60 til 450 mm (topplade)
Længde (metrisk) base 280 mm
Bredde (metrisk) base 260 mm
Kapacitet (metrisk) 35 kg
Inkluderer Rustfrit stål Løfteskrue
Produkttype Laboratorielift
Til brug med (udstyr) 12 mm dia. Støttestang
Mængde 1 stk.