Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratoriestik
Artikelnummer. 11597013 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
40 til 145 mm (topplade)
50 til 270 mm (topplade)
60 til 450 mm (topplade)
Længde (metrisk) base:
110 mm
170 mm
280 mm
Bredde (metrisk) base:
100 mm
160 mm
260 mm
Kapacitet (metrisk):
15 kg
25 kg
35 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) base Bredde (metrisk) base Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11597013 40 til 145 mm (topplade) 110 mm 100 mm 15 kg Hver
11517023 60 til 450 mm (topplade) 280 mm 260 mm 35 kg Hver
11507023 50 til 270 mm (topplade) 170 mm 160 mm 25 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11597013
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en præcis højdejustering ved at dreje på en knap. Fisherbrand™ Laboratoriedonkrafte er fremstillet af aluminiumslegering med løfteskrue i rustfrit stål.
  • Plastknap betjener sakseløftemekanismen
  • Begge plader kan bruges som bund
  • Fås i en række pladedimensioner
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 40 til 145 mm (topplade)
Længde (metrisk) base 110 mm
Bredde (metrisk) base 100 mm
Kapacitet (metrisk) 15 kg
Inkluderer Rustfrit stål Løfteskrue
Produkttype Laboratorielift
Til brug med (udstyr) 12 mm dia. Støttestang
Mængde 1 stk.