Få mere at vide
Laboratorie vand, Waternation
Artikelnummer. 30130298 Shop alle Waternation Medical Division produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30130298 10 x 100 mL
30130302 10 x 500 mL
30130306 6 x 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130298 Leverandør Waternation Leverandørnr. MLG4100/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.85 DKK
    132.43 DKK / 1 L
    Spare 53.42 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Laboratoriekvalitetsvand er Type1A Analarvand. Partikelfri og overholder kravene i ASTM D1193-06.
  • Klar til brug
  • Ingen kemiske tilsætningsstoffer
  • Batch sporbarhed
  • Overensstemmelsesattest og analyse
  • Reducer dyre testfejl på grund af urenheder
  • Høj ydeevne
  • Høj nøjagtighed
  • Undertrykke vanddannende bireaktioner
  • Giv ensartet ydeevne på tværs af mange prøvetyper
MLG-serien, en omfattende suite af fem højkvalitets rent vand, i forskellige størrelser, lige fra simple deioniserede til molekylærbiologiske kvaliteter, der passer til størstedelen af rent vand laboratoriebrug.
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn vand
SMIL O
Tekniske data
pH 7
Ledningsevne <0.1 μS/cm
Grad Laboratorie
Emballage PET Plastflaske
Analysecertifikat Yes
Mængde 10 x 100 mL
Til brug med (applikation) Kromatografi, HPLC, sporanalyse, Spectro Fotografi, Elektroforese