Beskrivelse
- Varmepumpe med variabel hastighed
- EcoDry via patenteret AutoOpen-funktion
- Optimal rengøringsydelse
- Optimalt vasketryk
- Lave forbrugsværdier
- Korte batchtider
- Sprækkefrit vaskeskab
- Overvågning af sprøjtearmstryk
- Sprøjtearmsovervågning
- Varmtvandstilslutning
- De-min. vandtilslutning
- Væskedispensering
- Konduktivitetsovervågning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fritstående eller indbygget |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Flowhastighed | 500 l/min. |
| Certificeringer/compliance | IP-sikkerhedsklasse i henhold til EN 60529: IP 21, EN 61010-1, EN 61010-2-040, RoHS-direktiv 2011/65/EU, c CSA us |
| Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. | 70 °C |
| Dybde (metrisk) | 600 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 474/520 x 530 x 520 mm |
| Højde (metrisk) | 835 mm |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Elektriske krav | 3 AC 208V 60 HZ |