Få mere at vide
BRAND™ Laboratorietang
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
115 mm
Tip stil:
Spidse
Mængde (antal pr. sag):
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- PMP pincet med spidse ender, autoklaverbar ved 121 °C, pakke med 10 stk
- POM pincet med runde ender, glasfiberforstærket, pakke med 5 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Spidse |
| Materiale | PMP |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | 10 |