Få mere at vide
Heinz Herenz Laboratory Dish Set 6 Pieces
Artikelnummer. 30158369
Skift visning
Bund form:
Flat
Artikelnummer. Bund form
30158369 Flat
1 options
Artikelnummer. 30158369 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1083296
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratory dish set.
  • Laboratory dish set
  • 6 piece.set: 0.5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1.5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3.0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10.0 L - 420 x 520 x 120 mm, 21.0 L - 534 x 634 x 140 mm, 39.0 L - 648 x 846 x 160 mm
  • Plastic
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Flat
Farve White
Engangs Reusable
Form Rectangular
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Type Laboratory Dish
Højde (metrisk) 140 mm