Få mere at vide
Heinz Herenz Laboratory Dish Set 4 Pieces
Artikelnummer. 30158302
:
With Flat Shaped Bottoms
Artikelnummer. 30158302
Brand: Heinz Herenz 1083295
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratory dish set.
  • Laboratory dish set
  • 4 piece.set: 0.5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1.5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3.0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10.0 L - 420 x 520 x 120 mm
  • Plastic
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Flat
Kapacitet (metrisk) 38 mm
Farve White
Engangs Reusable
Form Rectangular
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Type Laboratory Dish
Højde (metrisk) 120 mm