Få mere at vide
Nitritex™ Laboratoriefrakke til engangsbrug
Beskrivelse
Krave, åbne manchetter og ventilation bagpå ISO Klasse 4 renrumskompatibel en bryst- og 2 hoftelommer, trykknapper foran hvid 2XL BioClean-D
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer |
| Størrelse | 2X-stor |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | Er i overensstemmelse med kategori 3 - Kompleks design personligt beskyttelsesudstyr PPE direktiv 89/686/EEC |
| Emballagetype | Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 30 ydre poser pr. foret karton (30 stk.) |
| Længde (metrisk) | 110 cm |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |