Få mere at vide
Grant Instruments Laboratoriecentrifuge
Beskrivelse
Vores centrifuger er designet til sikkert arbejde, nem vedligeholdelse og bredt anvendelsesområde i medicinske, biokemiske, kemiske, industrielle og andre typer laboratorier.
Funktioner:
- Brugervenlige displays viser indstillede og faktiske værdier.
- Sikker analyseydelse inklusive metalbeskyttelseshus og metallåg, automatisk ubalanceslukning og låglås under centrifugedrift giver sikker drift ved alle hastigheder.
- Rotorubalance automatisk diagnostik (nødstop, ubalanceindikation).
- Automatisk rotordetektion med aktiv omdrejningshastighedsgrænse.
- Maksimal hastighed på 6.000 rpm.
- Bredt udvalg af tilbehørsrotorer og adaptere.
- Forbedret kammer for at reducere prøveopvarmning under centrifugering.
- Forskellige accelerations- og decelerationstilstande, herunder decelerationstilstand med deaktiveret tvungen bremsning.
- Mulighed for at indstille hastigheden både i omdrejninger pr. minut og ved relativ centrifugalkraft.
- Det giver betjening med rør, blodopsamlingssystemer, gelkort, mikrotest og ELISA plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerationstid | 280 rpm/sek. |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Controller type | Monteret membrancontroller |
| Volumen | 8 x 50 ml |
| Maks. RCF | 3,750 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Kølet | Nej |
| Drive System | Børsteløs, direkte |
| Inkluderer | LMC-56 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |