Få mere at vide
Grant Instruments Laboratoriecentrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274324
Volumen:
8 x 50 ml
Artikelnummer. 30274324
Brand: Grant Instruments LMC56 UK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Moderne lavhastigheds laboratoriecentrifuge designet til bekvem sedimentering, centrifugering og indsamling af prøver
Vores centrifuger er designet til sikkert arbejde, nem vedligeholdelse og bredt anvendelsesområde i medicinske, biokemiske, kemiske, industrielle og andre typer laboratorier.
Funktioner:
  • Brugervenlige displays viser indstillede og faktiske værdier.
  • Sikker analyseydelse inklusive metalbeskyttelseshus og metallåg, automatisk ubalanceslukning og låglås under centrifugedrift giver sikker drift ved alle hastigheder.
  • Rotorubalance automatisk diagnostik (nødstop, ubalanceindikation).
  • Automatisk rotordetektion med aktiv omdrejningshastighedsgrænse.
  • Maksimal hastighed på 6.000 rpm.
  • Bredt udvalg af tilbehørsrotorer og adaptere.
  • Forbedret kammer for at reducere prøveopvarmning under centrifugering.
  • Forskellige accelerations- og decelerationstilstande, herunder decelerationstilstand med deaktiveret tvungen bremsning.
  • Mulighed for at indstille hastigheden både i omdrejninger pr. minut og ved relativ centrifugalkraft.
  • Det giver betjening med rør, blodopsamlingssystemer, gelkort, mikrotest og ELISA plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerationstid 280 rpm/sek.
Certificeringer/compliance CE
Controller type Monteret membrancontroller
Volumen 8 x 50 ml
Maks. RCF 3,750 x g
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Kølet Nej
Vise LCD
Drive System Børsteløs, direkte
Inkluderer LMC-56
Materiale Rustfrit stål
Model- LMC-56
Støjniveau 65 dB
Mængde 1 stk.
Rotor medfølger Nej
Køretid 1 til 90 min. eller non-stop
Stopur 1 til 90 min.
Type Universal Centrifuge
garanti 2 år
Mål (L x B x H) Udvendig 480 x 560 x 315 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 19''
Længde (metrisk) Udvendig 480 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 22 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 560 mm
Højde (engelsk) Udvendig 12,4''
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 23,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 315 mm
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 600 mm
Dybde (engelsk) 19''
Dybde (metrisk) 480 mm
Nettovægt 16.5 kg
Spænding 230 V
Watt 320 W
Strømstyrke 1,39 A
Frekvens 50/60 Hz
Brug af laboratorium/renrum Ja
Stiktype Storbritannien