Få mere at vide
Buerkle™ Laboratoriespand
Shop alle Bürkle produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
15 l
Beskrivelse
- PE, hvid
- Med indholdsskala, graduering 1000 ml
- Med tud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Gradueringer | 1000 mL |
| Materiale | Polyethylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2,64 gal. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 290 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Højde (metrisk) | 280 mm |
| Vis mere |