Få mere at vide
Buerkle™ Laboratoriespand
Artikelnummer. 10358722 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10358722
Brand: Buerkle™ 23060015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriespand til transport, dekantering og blanding. Sikker tømning med bred tud. Håndtag lavet af metal.
  • PE, hvid
  • Med indholdsskala, graduering 1000 ml
  • Med tud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 15 l
Materiale Polyethylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,96 gal.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 320 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 320 mm
Til brug med (udstyr) Velegnet til brug med fødevarer
Håndtag Materiale Metal
Højde (metrisk) 340 mm
Inkluderer Håndtag
Mængde 1 stk.