Få mere at vide
Buerkle™ Laboratorieflaske PET Steril
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Beskrivelse
- Steril SAL 10-3 (iht ISO 11137)
- PET krystalklar
- Med manipulationssikker lukning (HDPE)
- Med indstøbt forhøjet graduering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PET |