Få mere at vide
Buerkle™ Laboratorieflaske PET Steril
Artikelnummer. 15722785 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15722785
Brand: Buerkle™ 03700125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril laboratorieflaske til brug i laboratorier og kemikaliehåndteringsområder. God produktpræsentation på grund af krystalklar PET . Pladsbesparende og absolut tæt. Ideel til opbevaring og pakning af væsker.
  • Steril SAL 10-3 (iht ISO 11137)
  • PET krystalklar
  • Med manipulationssikker lukning (HDPE)
  • Med indstøbt forhøjet graduering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale PET