Få mere at vide
Bochem™ Laboral Squared Bossheads
Inkluderer:
unbrakoskruer
Form:
Firkant
Størrelse:
12 til 13 mm
Produkttype:
Laboral Bossheads
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med sekskantskruer
- Kombinationsmulighed for justering af vinklen fra 0-360°
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | unbrakoskruer |
| Produkttype | Laboral Bossheads |
| Form | Firkant |
| Størrelse | 12 til 13 mm |
| Mængde | 1 stk. |