Få mere at vide
Bochem™ Laboral PVC-belagt standard retortklemme
Artikelnummer. 10380341
Skift visning
Diameter (metrisk):
15 til 65 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10380341 15 til 65 mm
1 options
Artikelnummer. 10380341 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. B08257658
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Stativklemme
Materiale Laboral, PVC
Diameter (metrisk) 15 til 65 mm
Længde (metrisk) 140 mm
Diameter (metrisk) indvendig 15 til 65 mm