Få mere at vide
Fisherbrand™ Holder til glasflasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
Arbejdsbrille
Unit Size:
Hver
Specifications
Specifications
| Type | Nedsænkningskurv |
| Diameter (metrisk) | 59 mm |
| Til brug med (udstyr) | Arbejdsbrille |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |