Få mere at vide
KNF LABOPORT™ vakuumpumpesystem SC 820 G og SC 840 G, fjernstyret
Artikelnummer. 17708514
Model-:
SC 820 G
SC 840 G
Flowhastighed:
20 l/min.
34 l/min.
Vægt (metrisk):
13,35 kg
15,75 kg
Artikelnummer. 17708514
Brand: KNF 329849/338082
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LABOPORT™ vakuumpumpesystem er et kemisk resistent vakuumpumpesystem bestående af membranvakuumpumpe, bundplade, separator på sugesiden, højtydende kondensator på tryksiden og vakuumregulator.
  • Kemisk resistent vakuumpumpesystem bestående af kemisk resistent membranvakuumpumpe, bundplade, separator på sugesiden, højtydende kondensator på tryksiden og fjernstyret vakuumregulator.
  • Ideel til rotationsfordampning og andre applikationer, hvor kontrol af vakuumniveauet er vigtigt.
Tekniske data
Maks. Vakuum 6 Mbar
Kontrollere Fjernbetjent vakuumregulator
Motortype Børsteløs DC
Inkluderer Membranvakuumpumpe, bundplade, separator på sugesiden, højtydende kondensator på tryksiden og vakuumcontroller
Certificeringer/compliance CE
Dimensioner (L x B x H) 347 x 260 x 416 mm
Oversigt LABOPORT™ Vacuum Pump System SC 820 G
Materiale PTFE, FFPM
Model- SC 820 G
Stiktype På verdensplan
Vægt (metrisk) 13,35 kg
Produktlinje LABOPORT
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flowhastighed 20 l/min.
Til brug med Gasser og dampe
Frekvens 50/60Hz
Samlet højde (engelsk) 416 mm
Samlet længde (engelsk) 347 mm
Samlet bredde (engelsk) 260 mm
Pumpetype Vakuumsystem
Bedømmelse af kabinet IP30
Antal pumpehoveder 2
Oliekapacitet Oliefri
Applikationer Destillation
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 0,1 bar
Spænding 110/240 V
Mængde 1 stk.
Dybde (engelsk) 260 mm