Få mere at vide
KNF™ Mini LABOPORT™ N96 Vakuummembranpumpe
Artikelnummer. 17113771
Skift visning
Flowhastighed:
7 LPM
Artikelnummer. Flowhastighed
17113771 7 LPM
1 options
Artikelnummer. 17113771 Leverandør KNF™ Leverandørnr. 322806/000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.51 DKK
    3716.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 814.04 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Meget kompakt, kemisk resistent og oliefri membranvakuumpumpe med manuel hastighedsregulering til justering af pumpekapaciteten til din specifikke anvendelse. Den har et PPS-hoved, PTFE-belagt membran og FKM-ventiler. Velegnet til en bred vifte af laboratorieapplikationer.
  • PPS-hoved, FKM-ventiler og PTFE-belagt membran er ideelle til aggressive/ætsende gasser og dampe
  • 100 % oliefri drift til ren overførsel, evakuering og kompression af gasser
  • Ekstremt lille fodaftryk sparer værdifuld bænkplads
  • Integreret rotationshastighedsstyring skræddersyer pumpen til at passe til specifikke applikationer
  • Miljøvenlig
Tekniske data
Maks. Vakuum 97,5 torr
Dimensioner (L x B x H) 6,2 x 3,0 x 4,7 tommer.
Model- N96
Flowhastighed 7 LPM
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Membranvakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Applikationer Fast fase ekstraktion
Maksimalt tryk 36,26 psi
Spænding 100 til 240 V