Få mere at vide
KNF™ LABOPORT™ Membranvakuumpumper N 820 G og N 840 G
Artikelnummer. 17034237
Skift visning
Flowhastighed:
20 L/min.
34 L/min.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed
17034237 20 L/min.
17225123 34 L/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17034237 Leverandør KNF™ Leverandørnr. 317121/313452
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemisk resistent, kompakt og oliefri membranvakuumpumpe med manuel hastighedskontrol til justering af pumpekapaciteten til din specifikke anvendelse. Den har en gasballast, PTFE/TFM-hoveder, PTFE-belagte membraner og FFPM-ventiler.
Velegnet til en lang række laboratorieapplikationer, herunder ekstremt aggressive/ætsende gasser og dampe.
  • Ultimativt vakuum (maks.): 6 mbar (abs.)
  • Justerbar hastighedskontrol
  • ATEX i overensstemmelse med (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 kun intern atmosfære
  • Ideel til ekstremt aggressive/ætsende gasser og dampe
  • Ren, 100 % oliefri drift
Tekniske data
Maks. Vakuum 6 Mbar abs.
Kontrollere Integreret rotationshastighedskontrol
Motortype DC-B
Strømstyrke 0,35 til 0,66 A
Certificeringer/compliance NRTL-certificering, TUV, i henhold til UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, nr. 61010-1. Certifikat nr. U8 045055 0021 Rev 00. Direktiverne omfatter: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Dimensioner (L x B x H) 163 x 220 x 259 mm
Materiale PTFE/TFM hoveder, PTFE-belagte membraner og FFPM ventiler
Model- N 820 G
Stiktype EU/Storbritannien
Produktlinje LABOPORT
Temperatur (engelsk) Max. 40 °C
Flowhastighed 20 L/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 220 mm
Samlet længde (engelsk) 259 mm
Samlet bredde (engelsk) 163 mm
Pumpetype Membran gaspumpe
Bedømmelse af kabinet IP30
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemisk resistent
Temperatur (engelsk) Min 5 °C
Applikationer Afgasning
Olietype Oliefri
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 0,1 bar G
Spænding 100 til 240 V