Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo
Beskrivelse
- Ergonomisk håndtag
- HDPE
- Renrum fremstillet
- Eventuelt steriliseret med gammastråler
- 21 mm dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Engangsprøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Oversigt | Individuelt pakket |
| Håndtag Type | Ergonomi |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Fritflydende pulvere og småkorns bulkmaterialer |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Bredde (metrisk) | 21 mm |