Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10738513
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
10738513 500 mm Ikke steril Pakke med 20
10554673 500 mm Steril -
10093982 1000 mm Steril -
10626013 1000 mm Ikke steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10738513 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53932240
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Udtrækker små prøvemængder til analyse. Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo tager præcise målpunktsprøver af fritflydende pulvere og småkornede bulkmaterialer.
  • Ergonomisk håndtag
  • HDPE
  • Renrum fremstillet
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
  • 21 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Engangsprøvetager
Materiale HDPE
Oversigt Individuelt pakket
Håndtag Type Ergonomi
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Fritflydende pulvere og småkorns bulkmaterialer
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 21 mm