Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ MicroDispo
Beskrivelse
- Ergonomisk håndtag
- HDPE
- Renrum fremstillet
- Eventuelt steriliseret med gammastråler
- 21 mm dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Engangsprøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 0.34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal kamre | 1 |
| Til brug med (applikation) | Til hældbare bulkvarer op til 0,5 mm partikelstørrelse |
| Længde (engelsk) | 44.53 in. |
| Vis mere |