Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Ske spatler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15674104 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15674104 0,5 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15674104 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53780031
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Bruges som prøvetagningsske eller til at måle eller overføre små mængder. Buerkle™ LaboPlast™ Spoon Spatler kan også bruges som skraber eller til at blande og røre.
  • Polystyren, hvid
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Sterilitet Ikke-steril
    Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
    Engangs Engangsbrug
    Bredde (metrisk) 17 mm ske-blad
    Materiale Polystyren