Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Sko af polystyren
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderer:
Dække
Uden dæksel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Scoop, engangs med eller uden låg
- Polystyren, hvid
- Individuelt pakket
- Produktion og emballering i henhold til renrumsklasse 7
- Med EU Foodstuffs og FDA-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Uden dæksel |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Engangsske |
| Inkluderer | Uden dæksel |
| Materiale | Polystyren |
| Længde (metrisk) | 141 mm |