Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Sko af polystyren
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Inkluderer:
Dække
Without Cover
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Scoop, engangs med eller uden låg
- Polystyren, hvid
- Individuelt pakket
- Produktion og emballering i henhold til renrumsklasse 7
- Med EU Foodstuffs og FDA-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Oversigt | Uden dæksel |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Inkluderer | Without Cover |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |