Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Sko af polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15376307 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderer:
Dække
Uden dæksel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15376307
Brand: Buerkle™ 53780004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De LaboPlast™ engangsske af polystyren er produceret og samlet i et renrum i klasse 7 og individuelt pakket til engangsbrug. Engangsskelen er ideel til pulvere, granulater og pastaer.
Scoop, engangs med eller uden låg
  • Polystyren, hvid
  • Individuelt pakket
  • Produktion og emballering i henhold til renrumsklasse 7
  • Med EU Foodstuffs og FDA-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med Cover
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Produkttype Engangsske
Inkluderer Dække
Materiale Polystyren