Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Engangsske
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15356317 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Længde (metrisk):
127 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15356317
Brand: Buerkle™ 53780012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De LaboPlast™ Engangsske er produceret i et rent rum i klasse 7 (10.000) og individuelt indpakket til engangsbrug. Ideel til prøveudtagning af pulvere, granulater og væsker.
  • PS, hvid
  • Individuelt pakket
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 170 mm