Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Engangsspatel
Shop alle Bürkle produkter
Inkluderer:
Med gennemsigtigt ærme
Uden ærme
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ideel til prøveudtagning af pulvere, granulater og pastaer
- Gennemsigtig tætningsmanchet reducerer forurening
- Hvid
- Individuelt pakket
- Produktion, montage og emballering efter renrumsklasse 7
- Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Engangsspatel |
| Til brug med (applikation) | Ideel til prøveudtagning af pulvere, granulater, pastaer og fødevarer |
| Længde (metrisk) klinge | 150 mm |
| Inkluderer | Uden ærme |
| Materiale | Polystyren |
| Håndtag Type | Ergonomisk formet |
| Vis mere |