Få mere at vide
Buerkle™ SteriPlast™ Skrabere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604114 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15604114 200 x 80 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15604114 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53781030
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Steriliseret af gammastråler. Buerkle™ SteriPlast™ Skraberne er robuste og praktiske til at skrabe af, udglatte eller rense samt til at fjerne rester.
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Skraber
    Sterilitet Steril
    Dimensioner (L x B) 200 x 80 mm
    Engangs Engangsbrug
    Længde (metrisk) 200 mm
    Materiale Polystyren
    Bredde (metrisk) 80 mm