Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Engangsskrabere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15664104 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15664104 200 x 80 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15664104 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53780030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 DKK
    147.39 DKK / Pakke med 10
    Spare 1.61 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Udglatter, skraber og fjerner rester. Buerkle™ LaboPlast™ Engangsskrabere er en robust og praktisk mulighed for rengøring og afskrabning.
  • Ideel til prøveudtagning af pulvere, granulater og væsker
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype Skraber
    Materiale Polystyrene, Polystyren
    Autoklaverbar Not Autoclavable
    Sterilitet Ikke-steril, Non-sterile
    Engangs Engangsbrug
    Farve White
    Dimensioner (L x B) 200 x 80 mm
    Diameter (engelsk) håndtag 4.72 in.
    Længde (metrisk) 200 mm
    Diameter (metrisk) håndtag 120 mm
    Længde (engelsk) 7.87 in.
    Bredde (engelsk) 3.19 in.
    Bredde (metrisk) 80 mm, 81 mm