Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8349024 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk) håndtag:
500 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15674134
Brand: Buerkle™ 53936640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præget til måling i intervaller på 10 ml. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle inkluderer en tud på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening.
  • 200 ml dipper
  • 92 mm udvendig diameter
  • Ergonomisk håndtag
  • Tude på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening
  • HDPE
  • Renrum fremstillet
  • 20 stk pr pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Stil Dobbelt tude
Farve Hvid
Længde (metrisk) håndtag 500 mm