Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15694134 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk) håndtag:
500 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) håndtag Pakningsstørrelse
15694134 1000 mm Pakke med 20
15674134 500 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694134 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53936650
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Præget til måling i intervaller på 10 ml. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle inkluderer en tud på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening.
  • 200 ml dipper
  • 92 mm udvendig diameter
  • Ergonomisk håndtag
  • Tude på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening
  • HDPE
  • Renrum fremstillet
  • 20 stk pr pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slev
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 6.76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Engangs Engangsbrug
Uddannet Yes
Sterilitet Ikke steril
Stil Dobbelt tude
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Ydre 3.62 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 92 mm
Længde (engelsk) Håndtag 39.37 in.
Længde (metrisk) håndtag 1000 mm