Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Bio Engangsske
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Grøn PE bio-plast har alle de passende egenskaber som konventionel polyethylen, men er fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan genbruges fuldstændigt
- Skelet står vandret som følge af det specielle håndtagsdesign og den let vinklede forkant og kan derfor sættes ned, uden at prøvematerialet risler ud.
- Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
- Bio-PE, hvid
- Individuelt indpakket
- Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
- Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 mL |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Materiale | Polyethylen |
| Længde (metrisk) | 127 mm |