Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Bio Engangsske
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15366327 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15366327
Brand: Buerkle™ 53790001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i et rent rum i klasse 7 (10.000) og individuelt pakket ind i bio-PE-film til engangsbrug. Grøn PE bio-plast har alle de egnede egenskaber som konventionel PE, men er fremstillet af vedvarende råmaterialer.
  • Grøn PE bio-plast har alle de passende egenskaber som konventionel polyethylen, men er fremstillet af vedvarende råmaterialer og kan genbruges fuldstændigt
  • Skelet står vandret som følge af det specielle håndtagsdesign og den let vinklede forkant og kan derfor sættes ned, uden at prøvematerialet risler ud.
  • Produkt og emballage fremstillet af vedvarende råvarer
  • Bio-PE, hvid
  • Individuelt indpakket
  • Produktion og emballering efter renrumsklasse 7
  • Med EU-fødevarer og FDA-godkendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale Polyethylen
Længde (metrisk) 141 mm