Få mere at vide
Hirschmann™ labopette™ lave
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
10 ml
Beskrivelse
- Fast lydstyrkeindstilling
- Med spidsudkaster og genkalibreringsmulighed
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.8% |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Kompatible tips | Gul: 1-200μ L |
| Oversigt | Spidsejektor |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Manuel pipette |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Inkluderer | Kalibreringsenhed, individuelt nummer og vejeprotokol |
| Præcision | 0.3% |
| Vis mere |