Få mere at vide
Hirschmann™ labopette™ lave
Artikelnummer. 11612259
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
10 mL
Artikelnummer. 11612259
Brand: Hirschmann™ 9475501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk formet manuel pipette, ubesværet betjening og spidsudkaster.
  • Fast lydstyrkeindstilling
  • Med spidsudkaster og genkalibreringsmulighed
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Nøjagtighed 2.5%
Certificeringer/compliance ISO 8655
Kompatible tips Klart: 0,2-10μ L, gul: 1-200μ L
Oversigt Spidsejektor
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 1
Type Manuel pipette
Volumen (metrisk) 5μ L
Inkluderer Kalibreringsenhed, individuelt nummer og vejeprotokol
Præcision 1.5%
Mængde 1 hver