Få mere at vide
Hirschmann™ labopette™ 8-kanals pipette
Artikelnummer. 11312030
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
Nøjagtighed:
1,6%
2,4%
Kompatible tips:
Klar, 0,2-10μ L
Klar, 1,0-250μ L
Klar, 5,0-300μ L
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Artikelnummer. 11312030
Brand: Hirschmann™ 9475604
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk formet manuel pipette, ubesværet betjening og spidsudkaster.
  • Variabel lydstyrkeindstilling
  • Multikanal
  • Med spidsudkaster og genkalibreringsmulighed
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Nøjagtighed 1,6%
Certificeringer/compliance ISO 8655
Kompatible tips Klar, 5,0-300μ L
Oversigt Spidsejektor
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 8
Produktlinje Labopette
Type Flerkanalspipette med variabel lydstyrkeindstilling
Volumen (metrisk) 30 til 300 μL
Inkluderer Kalibreringsenhed, individuelt nummer og vejeprotokol
Inkrementer 0,2 μL
Præcision 0.6%
Mængde 1 hver