Få mere at vide
Hirschmann™ labopette™ 12-kanals pipette
Volumen (metrisk):
0,5 til 101μ L
10 til 100μL
30 til 300 μL
Nøjagtighed:
1,6%
2,4%
Kompatible tips:
Klar, 0,2-10μ L
Klar, 1,0-250μ L
Klar, 5,0-300μ L
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Beskrivelse
- Variabel lydstyrkeindstilling
- Multikanal
- Med spidsudkaster og genkalibreringsmulighed
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 1,6% |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 |
| Kompatible tips | Klar, 1,0-250μ L |
| Oversigt | Spidsejektor |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Labopette |
| Type | Flerkanalspipette med variabel lydstyrkeindstilling |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μL |
| Inkluderer | Kalibreringsenhed, individuelt nummer og vejeprotokol |
| Vis mere |