Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 trådnet kurv
Artikelnummer. 31908750
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908750 25 L
1 options
Artikelnummer. 31908750 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.0290.145.600
Forventet forsendelse: 12-01-2027
En rustfri stålkurv designet til horisontale enheder sikrer sikker placering og optimal organisering af instrumenterne under sterilisering.
  • Trådnetkurv til Laboklav 80
  • Rustfrit stål
  • for horisontale enheder
  • SbxHxD (mm): 290 x 145 x 600
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 L
Til brug med (udstyr) Autoklaver, Laboklav 80
Model- Kurv, Laboklav 80
Produkttype Trådnetkurv
Sterilitet Ikke-steril