Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 bakke lukket
Artikelnummer. 31908799
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908799 25 L
1 options
Artikelnummer. 31908799 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.1290.145.600
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Rustfri stålbakke lukket for Laboklav 80, horisontal enhed.
  • For horisontale enheder
  • Rustfrit stål
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 600
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 L
Til brug med (udstyr) Autoklaver, Laboklav 80
Model- Bakke lukket, Laboklav 80
Produkttype Bakke
Sterilitet Ikke-steril