Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Dampsterilisator, Vandret
Beskrivelse
- Konfiguration: horisontal
- Kan konfigureres som en vertikal eller horisontal enhed
- Kammervolumen: 80 L
- Kammerdimensioner (Ø x L): 410 x 610 mm (16 x 24 tommer)
- Driftsovertryk: 2,8/-1 bar
- Sterilisationstemperatur: 98 °C – 135 °C
- Strømforbrug: 6,6 eller 10 kW (3PN~, 400 V, 50 Hz, 16 A), tilpasset kammerets størrelse
- TÜV-certificeret motoriseret lukning med læbeforsegling
- Separat, integreret topmoderne dampgenerator
- Integreret lagertank til demineraliseret vand med automatisk/manuel påfyldning og overvågning af fyldniveauet
- Thermo Låseanordning
- Standard fleksibel PT 100-sensor til væskesterilisering
- Tyngdekraftsafluftning og trykrensning til affaldssterilisering
- Integreret vandkølet, temperaturkontrolleret, justerbar udstødningsdampkondensation
- Valideringskanaler
- Sikkerhedsventil, TÜV-godkendt komponent
- Intern hukommelseschip, der lagrer op til 150 cyklusser
- RS-485-grænseflade til datatransmission
- Kollektiv forbindelse til afløbsrør
- Bundplade inkluderet
- Pulverlakerede sidepaneler
- Fuldautomatisk mikroprocessorstyring med 20 programmer: 10 forudindstillede, redigerbare programmer; 10 frit programmerbare, adgangskodebeskyttede programmer; vakuumtest og Bowie & Dick-test inkluderet afhængigt af konfiguration
- Alle programmer kan fuldt konfigureres (steriliseringstid og temperatur)
- Hvert program kan tildeles et brugerdefineret navn efter kundens behov
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 80 L |
| Dybde (metrisk) kammer | 610 mm |
| Produkttype | Automatisk autoklave |
| Sterilitet | Ikke-steril |