Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Stand
Artikelnummer. 31908761
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908761 250 kg
1 options
Artikelnummer. 31908761 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 20.0080.000.200
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Rustfrit stålstativ til Laboklav 80, horisontal enhed.
  • Rustfrit stål
  • Med 4 hjul for nem transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 860
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 kg
Til brug med (udstyr) Laboklav 80
Længde (metrisk) 860 mm
Model- Tribune Laboklav 80
Produkttype Stand