Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Lift
Artikelnummer. 31908812
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908812 30 kg
1 options
Product Code. 31908812 Supplier SHP Steriltechnik AG Supplier No. 20.0080.000.700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Rustfri stållift til Laboklav 80, lodret enhed.
  • Rustfrit stål
  • For nem lastning og losning
  • H (mm): 1,675, 5
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 kg
Til brug med (udstyr) Laboklav 80
Længde (metrisk) 1700 mm
Model- Lift Laboklav 80
Produkttype Løfteanordning