Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 bakke lukket
Artikelnummer. 31908788
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908788 19 L
1 options
Artikelnummer. 31908788 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.1290.145.450
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Rustfrit stål bakke lukket for Laboklav 55, horisontal enhed.
  • For horisontale enheder
  • Rustfrit stål
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 450
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 19 L
Til brug med (udstyr) Autoklaver, Laboklav 55
Model- Bakke lukket, Laboklav 55
Produkttype Bakke
Sterilitet Ikke-steril