Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Stand
Artikelnummer. 31908780
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908780 200 kg
1 options
Artikelnummer. 31908780 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 20.0055.000.200
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Rustfrit stålstativ til Laboklav 55, horisontal enhed.
  • Rustfrit stål
  • Med 4 hjul for nem transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 710
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 kg
Til brug med (udstyr) Laboklav 55
Længde (metrisk) 824 mm
Model- Tribune Laboklav 55
Produkttype Stand