Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 indsættelse, 3 niveauer
Artikelnummer. 31908763
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Laboklav 55
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31908763 Laboklav 55
1 options
Artikelnummer. 31908763 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.0055.000.100
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Indsats i rustfrit stål med tre niveauer, designet til den Laboklav 55 tommer horisontale enhed, giver effektiv udnyttelse af kammerpladsen for optimal belastning og organisering under sterilisering.
  • Indsæt med 3 niveauer til Laboklav 55 horisontale enheder
  • Rustfrit stål
  • Ø x D (mm): 360 x 400
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Laboklav 55
Model- Indsæt, 3 niveauer
Produkttype Indsæt, 3 niveauer