Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55-100 trådtrådskurv, lukket bund
Artikelnummer. 31908844
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
31 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908844 31 L
31908775 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908844 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.2400.000.250
Forventet forsendelse: 23-12-2026
En kurv i rustfrit stål med lukket bund sikrer sikker placering og optimal organisering af instrumenterne under sterilisering.
  • Wire mesh basket with closed bottom for Laboklav 55-100
  • Stainless Steel
  • for vertical units
  • ø x H (mm): 400 x 200 or 400 x 250
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 31 L
Til brug med (udstyr) Laboklav 55, Laboklav 80, Laboklav 100
Model- Basket, Laboklav 55-100
Produkttype Basket
Dimensions (Dia. x H) 400 x 250 mm
Sterilitet Non-sterile