Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 tråd bakke
Beskrivelse
- For Laboklav 25
- Rustfrit stål
- Bredde x HxD (mm): 178 x 30 x 425
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Til brug med (udstyr) | Laboklav 25 |
| Model- | Bakke, Laboklav 25 |
| Produkttype | Bakke |
| Sterilitet | Ikke-steril |