Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 bakke lukket
Artikelnummer. 31908781
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908781 10 kg
1 options
Artikelnummer. 31908781 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 30.0000.200.100
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Rustfrit stål bakke lukket for Laboklav 25.
  • Rustfrit stål
  • BxHxT (mm): 425 x 180 x 30
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 kg
Til brug med (udstyr) Laboklav 25
Model- Laboklav 25
Produkttype Bakke
Sterilitet Ikke-steril